Imprimer
Cuivre (I) oxyde ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Oxyde de cuivre (I), Oxyde cuivreux, Oxyde de dicuivre
A14436.0E A14436.36
A14436.0EEA 213 EUR
A14436.0E A14436.36
Cuivre (I) oxyde ≥97%
Cuivre (I) oxyde
Purity: 97% CAS No.: 1317-39-1 Molecular Formula: Cu2O Formula Weight: 143.08 Odour: Odourless Melting Point: 1235° Boiling Point: 1800° dec. Merck Reference: 14,2664 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010974
Formule: Cu₂O
Poids moléculaire: 143.09 g/mol
Point d'ébullition: 1800 °C (déc.)
Point de fusion: 1235 °C
Densité: 6.0
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010974
Numéro CAS: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,02694