Imprimer
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): [3-(Benzyloxy)propyl]triphenylphosphonium Bromide
H55754.06 H55754.14
H55754.06EA 189 EUR
H55754.06 H55754.14
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₈H₂₈BrOP
Poids moléculaire: 491.41 g/mol
Point de fusion: 153…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191781
Numéro CAS: 54314-85-1