Imprimer
cis-3-Hexenyl acetate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A19380.14 A19380.22
A19380.14EA 60.7 EUR
A19380.14 A19380.22
cis-3-Hexenyl acetate ≥99%
cis-3-Hexenyl acetate
Purity: 99% CAS No.: 3681-71-8 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.4270 Boiling Point: 169° Beilstein Reference: 1721854 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00036563
Formule: C₈H₁₄O₂
Point d'ébullition: 169 °C
Densité: 0,899
Point éclair: 59 °C (138 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036563
Numéro CAS: 3681-71-8
EINECS: 222-960-1
UN: 3272
ADR: 3,III