Imprimer
5-Hexenyl acetate ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H53445.06 H53445.14 H53445.22
H53445.06EA 50.8 EUR
H53445.06 H53445.14 H53445.22
5-Hexenyl acetate ≥97%
5-Hexenyl acetate
Purity: 97% CAS No.: 5048-26-0 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 60°(142°F) Refractive Index: 1.423 Boiling Point: 173-174° UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00060856
Formule: C₈H₁₄O₂
Point d'ébullition: 173…174 °C
Densité: 0,883
Point éclair: 60 °C (142 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060856
Numéro CAS: 5048-26-0
ADR: 3,III