Imprimer
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Benzyldimethylmyristylammonium chloride
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14363.0500
8.14363.0500EA 105 EUR
8.14363.0500
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride
Formule: (C₆H₅CH₂)(CH₃)₂N(C₁₂⁻C₁₄Alkyl)⁺Cl⁻
Point de fusion: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 85409-22-9
EINECS: 287-089-1
UN: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (argentometric) ≥ 98.0 %
Melting range (upper value) ≤ 73 °C
Identity (IR) passes test
Flash Point 100 °C
pH 5 - 8 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C Dust