Lanthanum triacetate sesquihydrate ≥99.99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Lanthanum(III) acetate sesquihydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 25721-92-0
Molecular Formula: C6H9LaO6.1.5H2O
Formula Weight: 343.05 (316.03anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00013037
Formule:
C₆H₉LaO₆·1.5H₂O Point de fusion: <200 °C (-1,5H₂O) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013037 Numéro CAS: 25721-92-0 EINECS: 213-034-8 |