Imprimer
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A15619.09 A15619.14 A15619.18 A15619.30
A15619.09EA 85.1 EUR
A15619.09 A15619.14 A15619.18 A15619.30
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane ≥97%
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane
Purity: 97% CAS No.: 5717-37-3 Molecular Formula: C23H23O2P Formula Weight: 362.41 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 154-160° Beilstein Reference: 757112 MDL No.: MFCD00009160
Formule: C₂₃H₂₃O₂P
Point de fusion: 154…160 °C
Numéro MDL: MFCD00009160
Numéro CAS: 5717-37-3
EINECS: 227-215-4