Imprimer
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Marques : Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, ((1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)oxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate(V), BOP reagent, Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-phosphonium hexafluorophosphate
8.51004.0100 8.51004.0025
01-62-0001-100EA 366 EUR
01-62-0001-100 01-62-0001-25
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Formule: C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011948
Numéro CAS: 56602-33-6
EINECS: 260-279-1