Imprimer
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, ((1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)oxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate(V), BOP reagent, Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-phosphonium hexafluorophosphate
209800010 209800050 209800250
ACRO209800010EA 42.6 EUR
ACRO209800010 ACRO209800050 ACRO209800250
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) 98+%
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Formule: C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂
Point de fusion: 136…140 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011948
Numéro CAS: 56602-33-6
EINECS: 260-279-1
UN: 1325
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥98.0 %