Imprimer
Tetrakis(trimethylsilyl)silane ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B21020.03 B21020.06
B21020.03EA 48.1 EUR
B21020.03 B21020.06
Tetrakis(trimethylsilyl)silane ≥98%
Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Purity: 98% CAS No.: 4098-98-0 Molecular Formula: Si[Si(CH3)3]4 Formula Weight: 320.85 Melting Point: 266-268° subl. MDL No.: MFCD00054859
Formule: C₁₂H₃₆Si₅
Point de fusion: 266…268 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054859
Numéro CAS: 4098-98-0