5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
5-Allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Formule:
C₁₁H₁₂O₃ Point de fusion: 48…52 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06408022 Numéro CAS: 22934-51-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 52 °C |
GC | ≥97.5 % |