Imprimer
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41262.0005 8.41262.0025
8.41262.0005EA 96.1 EUR
8.41262.0005 8.41262.0025
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Formule: C₆H₃Cl₂NaO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009798
Numéro CAS: 54970-72-8
EINECS: 259-416-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 265.05 g/mol
pH 7 (53 g/l, H2O, 20 °C)