Imprimer
Chlorhexidine pour la synthèse
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,1'-Hexamethylenebis[5-(p-chlorophenyl)biguanide]
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.43969.0050 8.43969.0250
8.43969.0050EA 80.6 EUR
8.43969.0050 8.43969.0250
Chlorhexidine pour la synthèse
Chlorhexidine
Formule: C₂₂H₃₀Cl₂N₁₀
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009673
Numéro CAS: 55-56-1
EINECS: 200-238-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₂₂H₃₀Cl₂N₁₀
Molar Mass 505.45 g/mol
Melting Point 134 - 136 °C
Solubility 0.8 g/l (20 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 5000 mg/kg
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering
Categories of danger irritant, dangerous for the environment
R Phrase R 41-51/53
S Phrase S 26-39-61