Imprimer
Diethyl (3-chloropropyl)malonate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Diethyl 2-(3-chloropropyl)malonate
L14776.06 L14776.14
L14776.06EA 47 EUR
L14776.06 L14776.14
Diethyl (3-chloropropyl)malonate ≥98%
Diethyl (3-chloropropyl)malonate
Purity: 98% CAS No.: 18719-43-2 Molecular Formula: C10H17ClO4 Formula Weight: 236.70 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4430 Boiling Point: 102°/1mm Beilstein Reference: 1785711 MDL No.: MFCD00009169
Formule: C₁₀H₁₇ClO₄
Poids moléculaire: 236.70 g/mol
Point d'ébullition: 102 °C (1 mmHg)
Densité: 1.101
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009169
Numéro CAS: 18719-43-2