Hydrocortisone-21-acetate ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97+%
CAS No.: 50-03-3
Molecular Formula: C23H32O6
Formula Weight: 404.51
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 2066841
Merck Reference: 14,4787
MDL No.: MFCD00037714
Formule:
C₂₃H₃₂O₆ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00037714 Numéro CAS: 50-03-3 EINECS: 200-004-4 Indice Merck: 14,4787 |