(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Marques : Novabiochem (Part of Merck)Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00077411 Numéro CAS: 128625-52-5 |