Imprimer
Ethyl arachidonate
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10008200-100 10008200-25 10008200-50
CAYM10008200-100EA 116 EUR
CAYM10008200-100 CAYM10008200-25 CAYM10008200-50
Ethyl arachidonate
Ethyl arachidonate
Formule: C₂₂H₃₆O₂
Numéro MDL: MFCD00038340
Numéro CAS: 1808-26-0