2-Methoxyestradiol, Calbiochem®
Marques : Merck Millipore CalbiochemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(8R,9S,13S,14S,17S)-2-Methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Formule:
C₁₉H₂₆O₃ Poids moléculaire: 302.408 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00010489 Numéro CAS: 362-07-2 |