Imprimer
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-(-)-N-Boc-3-pyrrolidinol, tert-butyl (3R)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, (R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-hydroxypyrrolidine
H27590.03 H27590.06
H27590.03EA 89.7 EUR
H27590.03 H27590.06
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥98%
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Purity: 98% CAS No.: 109431-87-0 Molecular Formula: C9H17NO3 Formula Weight: 187.24 Melting Point: 62-65° MDL No.: MFCD01317838
Formule: C₉H₁₇NO₃
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01317838
Numéro CAS: 109431-87-0