(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 96%
CAS No.: 186550-13-0
Molecular Formula: C9H18N2O2
Formula Weight: 186.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.4710
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD01861220
Formule:
C₉H₁₈N₂O₂ Densité: 1,022 |
Numéro MDL:
MFCD01861220 Numéro CAS: 186550-13-0 ADR: 8,III |