Imprimer
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (S)-1-Boc-3-Aminopyrrolidine, (S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine, tert-butyl (3S)-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
L19696.03 L19696.06
L19696.03EA 60.5 EUR
L19696.03 L19696.06
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Purity: 98% CAS No.: 147081-44-5 Molecular Formula: C9H18N2O2 Formula Weight: 186.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.4715 Boiling Point: 115°/4mm Beilstein Reference: 8312125 Optical Rotation: -3° (neat) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD03419271
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Poids moléculaire: 186.25 g/mol
Point d'ébullition: 115 °C (4 mmHg)
Densité: 1.020
Numéro MDL: MFCD03419271
Numéro CAS: 147081-44-5
ADR: 8 III