Imprimer
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L04909.06 L04909.14
L04909.06EA 38.9 EUR
L04909.06 L04909.14
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥98%
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 69891-92-5 Molecular Formula: C24H26BrO2P Formula Weight: 457.36 Melting Point: 183-195° Beilstein Reference: 4117571
Formule: C₂₄H₂₆BrO₂P
Point de fusion: 183…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012000
Numéro CAS: 69891-92-5
EINECS: 274-189-5