Imprimer
Mélangeurs rotatifs, Loopster, modèle de base et modèle numérique
Fournisseur: IKA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4015000 4016000
444-1039EA 1110 EUR
444-1039 444-1040
Mélangeurs rotatifs, Loopster, modèle de base et modèle numérique
Agitateurs Agitateurs rotatifs
Agitateurs rotatifs pour un mélange doux mais efficace. Le modèle de base a une vitesse fixe et l'unité numérique propose une vitesse réglable à l'infini. Idéaux pour les échantillons biologiques, en particulier de sang. Adaptés à la séparation et aux processus de mélange d'échantillons en poudre et liquides dans des tubes de 50 ml maximum. Les fixations facilement amovibles permettent un nettoyage rapide en cas d'éclaboussures. Différentes fixations en option permettent d'utiliser les unités pour un grand nombre d'applications.
  • Angle rotatif ajustable
  • Utilisables de 4 à 50 °C, dans un incubateur ou une chambre froide
  • Facilité d'utilisation avec clavier tactile
  • Adaptés à un fonctionnement continu
  • Minuterie : décompte, réglable de 1 s à 99 h 59 min (modèle numérique)
  • L'unité numérique est dotée d'un compteur : affiche la durée d'agitation et le code d'erreur
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 21
Informations de commande: Supplied without accessories, required attachments must be ordered separately.