Imprimer
Agitateurs à hélice, Trayster, modèle de base et modèle numérique
Fournisseur: IKA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4005000 4006000
444-1037EA 1240 EUR
444-1037 444-1038
Agitateurs à hélice, Trayster, modèle de base et modèle numérique
Agitateurs Mélangeurs rotatifs
Agitateurs à hélice avec rotation verticale pour un mélange doux mais efficace. Le modèle de base a une vitesse fixe et l'unité numérique propose une vitesse réglable à l'infini. Idéaux pour les échantillons biologiques, en particulier de sang. Adaptés aux processus de séparation et de mélange d'échantillons en poudre et liquides dans des tubes de 50 ml maximum. Les fixations facilement amovibles permettent un nettoyage rapide en cas d'éclaboussures. Différentes fixations permettent d'utiliser les unités pour un grand nombre d'applications.
  • Utilisables de 4 à 50 °C, dans un incubateur ou une chambre froide
  • Facilité d'utilisation avec clavier tactile
  • Adaptés à un fonctionnement continu
  • Minuterie : décompte, réglable de 1 s à 99 h 59 min (modèle numérique)
  • L'unité numérique est dotée d'un compteur : affiche la durée d'agitation et le code d'erreur
Informations de commande: fourni sans fixation, les accessoires étant à commander séparément.