Agitateurs magnétiques de sécurité RET control-visc avec chauffage et une balance intégrée, adaptés à un fonctionnement sans surveillance. L'écran TFT multilingue et transparent facilite le réglage de l'ensemble des paramètres. Le boîtier scellé garantit une longue durée de vie. La fonction de contrôle de la température intégrée permet la connexion d'une sonde de température, placée directement dans le milieu, afin d'en contrôler la température avec un degré élevé de précision. La plaque chauffante en acier inoxydable composite (les unités blanches ont une plaque en émail résistante aux produits chimiques) atteint une température de 340 °C, ce qui permet des temps de chauffage courts. Les interfaces RS232 et USB permettent de commander l'agitateur magnétique par PC et de consigner tous les paramètres de test. La fonction de verrouillage évite la modification par inadvertance des paramètres de vitesse et de température. Par mesure de sécurité, un symbole « hot » clignote lorsque l'appareil est désactivé mais que la surface de chauffage est encore chaude. L'appareil est équipé d'une prise DIN 12878 pour le raccordement d'un thermomètre à contact électronique, pour le contrôle de la température haute précision. Il comporte également une détection d'aimant déconnecté et possède un connecteur BNC pour une électrode pH.
- Mode de contrôle de température réglable : chauffage rapide et contrôle très précis de la température
- Double capteur pour contrôle simultané de la température du fluide caloporteur et du milieu
- Affichage des fonctions de décompte, de minuterie et de tendance de changement de la viscosité
- Plusieurs modes de fonctionnement sont disponibles, dont le fonctionnement intermittent
- Circuit de sécurité réglable de 50 à 370 °C
- Réglage précis de la température et de la vitesse à l'aide de l'affichage numérique ; même lorsque la fonction est désactivée
- Affichage numérique de la limite de température de sécurité et affichage du code d'erreur pour faciliter le dépannage
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 42
Informations de livraison: Fournis avec la sonde de température PT100 et un couvercle de protection transparent.