Imprimer
Système d'aspiration de liquides Biochem-Vacuucenter BVC professional
Fournisseur: VACUUBRAND
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
20727400 20727500 727401 727501 727402 727502
181-0295EA 2960 EUR
181-0295 181-0322 VACU727401 VACU727501 181-0420 181-0421
Système d'aspiration de liquides Biochem-Vacuucenter BVC professional
Pompe Systèmes de pompe à vide
Le VacuuCenter BVC professional est conçu pour l'aspiration et la mise au rebut de liquides biologiques. Son utilisation est particulièrement confortable et sécurisée pour travailler avec des matières biologiques et dangereux. Un capteur sans contact contrôle de façon électronique le niveau de liquide dans le flacon de collecte pour éviter le trop-plein. Une désinfection de routine procède à l'aspiration de désinfectants par une poignée d'aspiration et des tuyaux après l'arrêt de la pompe. Il est donc conforme aux protocoles de sécurité exigeants. Le BVC professional avec flacon en PP de 4 itresl et raccords rapides à fermeture automatique minimise le risque de transport de déchets dangereux et de contamination sur le lieu de travail. La version avec flacon en verre borosilicaté de 2 litres permet à l'utilisateur de travailler avec des désinfectants agressifs comme les agents de blanchiment chlorés.
  • Pompe à diaphragme résistante aux produits chimiques, puissante et durable, pour une utilisation économique universelle
  • Sa forme extrêmement compacte et son faible volume sonore en font un outil idéal pour le lieu de travail
  • Fonctionnement aisé grâce à une puissance d'aspiration à réglage électronique via un panneau tactile, pour une aspiration forte ou délicate
  • Flacon de collecte autoclavable conçu pour réduire les aérosols et la formation de mousse
  • Possibilité d'installer une seconde poignée d'aspiration (VHC) pour un fonctionnement avec deux utilisateurs
  • Capteur sans contact pour la surveillance électronique du niveau de liquide dans le flacon de collecte
  • Désinfection de routine par aspiration de désinfectant dans le tuyau d'aspiration après arrêt de la pompe
  • À usage professionnel. Respect total des protocoles de sécurité
Informations de livraison: système d'aspiration de liquides fourni avec pompe chimique à membrane puissante, flacon de collecte, puissance d'aspiration réglable via un panneau tactile, capteur de niveau de liquide sans contact, assemblages rapides (version en PP de 4 l), poignée d'aspiration VHC et filtre de protection, prêt à l'emploi, avec manuel d'instructions. D'autres accessoires et pièces de rechange sont disponibles. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.