Ces chaussures élégantes à lacets sans métal en cuir huilé pleine fleur hydrofuge avec haut de tige matelassé, semelle intérieure cuir sont recommandées aux personnes travaillant dans la logistique et les industries en général. Elles résistent aux coupures, aux chocs, aux éclaboussures d'hydrocarbure et elles sont antidérapantes.
- Semelle extérieure en PU double densité pour garantir la stabilité et l'absorption des chocs
- Semelle intercalaire composite anti-perforations, ultra souple et légère, Flexium™. Couvre à 100% la surface du pied
- Embout composite non métallique, fin et léger, Freelium™ (200J)
Couleur: noir
EN ISO 20345:2007 ; S3, SRC