Imprimer
Colonnes CLHP à échange de cations, ProPac™ SCX-10 et WCX-10
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
063456 063462 074600 088766 088767 088768 088769 088778 088779 063472 063474 063480 063700 054993 054994 054995
555-7289EA 1519.26 EUR
555-7289 555-7290 554-5300 555-7441 555-7442 555-7443 555-0256 555-7453 555-7454 554-5302 554-5303 554-5304 555-7301 554-5301 554-5305 555-7274
Colonnes CLHP à échange de cations, ProPac™ SCX-10 et WCX-10
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes HPLC ProPac sont des colonnes d'échange de cations faibles et fortes avec une résolution et une efficacité exceptionnellement élevées pour les séparations de variants de protéines.
  • Caractérisation et évaluation du contrôle de qualité des anticorps monoclonaux et d'autres protéines
  • Utile pour la caractérisation des variantes de protéines apparentées, y compris les variantes de désamidation et de troncation de la lysine des anticorps monoclonaux.
Basées sur des phases stationnaires composées de billes polymères non poreuses de 10 µm, ces colonnes résolvent les isoformes qui diffèrent par un seul résidu chargé. Une fine couche hydrophile greffée au cœur de la particule élimine les interactions secondaires indésirables. La surface échangeuse de cations permet un contrôle de la sélectivité basé sur le pH et un transfert de masse rapide pour une séparation hautement efficace et une capacité modérée.