Imprimer
Pointes à filtre, PIPETMAN® Diamond
Fournisseur: Gilson
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PIPETMAN DIAMOND®
732-3949EA 181 EUR
732-3949 732-3958 732-3399 732-3952 732-3402 732-3964 732-3403 732-3400 732-3961 732-3401 732-3406 732-3967 732-3946 732-3404 732-3965 732-3405 732-3856 732-3966 732-3955
Pointes à filtre, PIPETMAN® Diamond
Pointes de pipettes
Ces pointes à filtre fabriquées à partir de PP 100% sont conçues et fabriquées pour ajuster parfaitement les pipettes Gilson. Elles confèrent aux pipettes PIPETMAN® des performances optimales sur toute la plage de volume. Le filtre en polyéthylène à haute densité garantit une barrière fiable contre les aérosols.
  • Surface lisse et hydrophobe qui empêche la rétention des liquides et garantit une distribution complète
  • Les graduations de volume vous permettent de vérifier visuellement le volume pipeté
  • Aucun risque de contamination : les pointes diamant sont fabriquées dans une salle blanche
  • Stérilisés par rayons gamma : les points indicateurs utilisés sur les produits Gilson sont soumis à un changement de couleur permanent lors de la stérilisation
  • Garantis exempts d'ADN, d'ARN, de DNase, de RNase, d'ATP, d'agents pyrogènes, de colorants, d'additifs et de traces de métaux
  • Identification aisée avec conditionnement à code couleur
  • Recharge BLISTER : 45% de plastique en moins qu'une simple boîte rack
Les pointes TIPACK sont des pointes de pipette prêtes à l'emploi dans un portoir, prête pour l'autoclavage.
Les recharges BLISTER sont des portoirs emballés individuellement qui peuvent être utilisés afin de recharger rapidement les boîtes TIPACK.
Informations de commande: Les boîtes vides pour les recharges BLISTER doivent être commandées séparément.