Imprimer
Armoires de sécurité combinées, type 90, K-PHOENIX-90/K-PHOENIX VOL.2-90
Fournisseur: asecos
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30333001 30334001 30335001 30336001
135-1763EA 4280 EUR
135-1763 135-1764 MSGA30335001 135-2584
Armoires de sécurité combinées, type 90, K-PHOENIX-90/K-PHOENIX VOL.2-90
Mobilier Armoires de stockage
Fireproof safety cabinets, classified type 90 (fire resistant up to 90 minutes), safe, durable, robust and convenient.
Two in one: storage of flammable liquids and aggressive chemicals in one cabinet.
  • Éléments de sécurité montés hors du compartiment de rangement pour une meilleure protection contre la corrosion, facile à nettoyer
  • Système d'arrêt des portes en position ouverte standard (compartiment avec portes repliables), les portes s'arrêtent dans n'importe quelle position (compartiment avec portes battantes) : retrait ou stockage des conteneurs pratiques et sûrs
  • Portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégration dans un système de verrouillage possible, compartiment gauche)
  • Aides de réglage pour la compensation des inégalités du sol
  • Sortie intégrée prête pour le raccordement (NW 75 mm) à un système d'extraction technique avec une seule admission d'air d'extraction
Compartiment K-PHOENIX VOL 2-90 avec porte repliable :
La fermeture automatique des portes de série (TSA) libère les portes bloquées après environ 60 secondes. Signaux visuel et sonore avant la fermeture.
Serial automatic door closing (TSA) releases the arrested door after approx. 60 seconds. Acoustic and visual signal before closing.
• Furnace tested (type test) in accordance with EN 14470-1
• Fire resistance 90 minutes
• GS approval, CE conformity
• EN 14727 conformity (laboratory furniture)
Certifications: Testée en four (essai type) conformément à la norme EN 14470-1; Résistance au feu: 90 minutes; Homologation GS, marquage CE de conformité; Conformité à la norme EN 14727 (mobilier de laboratoire).
Informations de commande: fournies sans équipement intérieur. Les équipements intérieurs doivent être commandés séparément. Consultez notre site web ou contactez votre agence Avantor pour plus d'informations.
Informations de livraison: tarifs de livraison disponibles sur demande.