Imprimer
Armoires de stockage sécurisées, type 90, Q-PEGASUS-90
Fournisseur: asecos
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30002040 30002041 30002046 30002047 30002048 30002049 30002050 30042040 30042041 30042046 30042047 30042048 30042049 30042050 30074040 30074041 30074046 30074047 30074048 30074049 30074050 30075040 30075041 30075046 30075047 30075048 30075049 30075050
135-1743EA 4200 EUR
135-1743 135-1744 135-2358 135-2359 135-2360 135-2361 135-2362 135-1750 135-1751 135-2371 135-2372 135-2373 135-2374 135-2375 135-1754 135-1755 135-2400 135-2401 135-2402 135-2403 135-2404 135-2405 135-2406 135-2407 135-2408 135-2409 135-2410 135-2411
Armoires de stockage sécurisées, type 90, Q-PEGASUS-90
Mobilier Armoires de stockage
Armoires de sécurité ignifugées, de type 90 (résistant au feu durant 90 minutes), sûres, résistantes, robustes et pratiques, avec une base facilitant le transport et un design bicolore. La gamme PEGASUS est pratiquement identique à la gamme CLASSIC, avec AGT intégré (manipulation d'une seule main pour les armoires à doubles portes) et TSA intégré (système d'arrêt en cas d'ouverture de porte et fermeture automatique de la porte).
  • Construction robuste et longévité : porte à trois charnières, éléments de sécurité montés hors du compartiment de rangement pour une meilleure protection contre la corrosion, résistance aux rayures, surface résistant aux impacts, facile à nettoyer
  • Manipulation aisée : manipulation d'une seule main pour les armoires à deux portes (AGT)
  • Conviviales et sans danger : système d'arrêt des portes en position ouverte (standard), retrait ou stockage pratique et sûr des conteneurs
  • Toujours fermées : la fermeture automatique des portes de série (TSA) libère les portes bloquées après environ 60 secondes. Signaux visuel et sonore avant la fermeture
  • Aucune utilisation non autorisée : les portes sont verrouillables avec une serrure à cylindre (l'intégration dans un système de verrouillage est possible) et indicateur d'état du verrouillage (rouge/vert)
  • Transport facile : base de transport intégrée avec couvercle de base amovible
  • Alignement facile : aides au réglage pour compenser les inégalités du sol
  • Mise en service rapide - Conduits d'air intégrés prêts pour le raccordement (NW 75 mm) à un système d'évacuation technique
La nouvelle présentation à deux couleurs avec un choix de sept couleurs de portes (sur demande), sans frais supplémentaires, offre de grandes possibilités de personnalisation et un aspect moderne.
Furnace tested (type test) in accordance with EN 14470-1
Fire resistance 90 minutes
GS approval, CE conformity
EN 14727 conformity (laboratory furniture)
Certifications: Testées en four (essai type) conformément à la norme EN 14470-1
Résistance au feu : 90 minutes
Homologation GS, marquage CE de conformité
Conformité à la norme EN 14727 (mobilier de laboratoire).
Informations de commande: Livré sans packs d'équipements intérieurs. Les packs d'équipements intérieurs doivent être commandés séparément. Veuillez consulter le site Web ou contacter Avantor pour plus d'informations.
Informations de livraison: Tarifs de livraison disponibles sur demande.