Imprimer
Centrifugeuses de paillasse ventilées/réfrigérées, Megafuge® 8/8R
Fournisseur: Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
75007211 50140775 75007214 50140758 50144445
521-1765EA 3130 EUR
521-1765 521-2059 521-1857 521-1890 521-2060
Centrifugeuses de paillasse ventilées/réfrigérées, Megafuge® 8/8R
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
Ces centrifugeuses durables sont disponibles en version ventilée ou réfrigérée et offrent une capacité exceptionnelle dans un design compact avec une interface simple et intelligente.
  • Silencieuse pour un environnement sécurisé et agréable
  • Commande par touche unique avec protocoles pré-enregistrés et protection par mot de passe
  • Écran rétro-éclairé très visible pour une lisibilité facilitée des paramètres
  • Fonction Auto-Lock™ à bouton-poussoir sécurisé pour un remplacement simple et rapide du rotor et un accès direct à la chambre pour le nettoyage
  • Options de
En savoir plus