Imprimer
Système de suivi pour pipettes monocanal ou multicanaux, Trackman™
Fournisseur: GILSON
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F70301 F70261 F70105
GILSF70301EA 827 EUR
GILSF70301 GILSF70261 GILSF70105
Système de suivi pour pipettes monocanal ou multicanaux, Trackman™
Pipettes Pipetteurs
Ce système avec 16 possibilités de programmation de schémas de pipetage (lignes, colonnes, etc. ) est spécifiquement conçu pour que les utilisateurs restent sur la bonne ligne ou colonne lorsqu'ils pipettent d'une microplaque à un autre. Il permet de simplifier le travail, d'augmenter la productivité et d'éviter erreurs de pipetage ainsi que les contaminations croisées.
  • Léger et ergonomique
  • Logiciel intuitif qui ne nécessite aucune formation
  • Permet d'éviter les erreurs de pipetage et les contaminations croisées
  • Fonction de minuterie pour un fonctionnement mains-libres
  • Pédale en option disponible pour un contrôle mains-libres
  • Batterie longue durée pour un fonctionnement sans fil avec une autonomie de huit heures maximum
Peut être utilisé avec des microplaques à 96 et 384 puits, et des pipettes monocanal ou multi-canaux. Peut également être utilisé avec des tubes de 0,5, 1,5 et 2,0 ml avec le porte-tube en option.
Informations de livraison: le système inclut un bloc d'alimentation avec adaptateur secteur, un câble et trois réservoirs à réactifs.