Imprimer
Pointes de seringues, Distritips®
Fournisseur: GILSON
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F164130 F164140 F164150 F164100 F164110 F164120
612-7818EA 109 EUR
612-7818 612-7819 GILSF164150 GILSF164100 GILSF164110 GILSF164120
Pointes de seringues, Distritips®
Pointes de pipettes
Seringues en PP de haute précision avec indicateur de niveau de volume. Pour une utilisation avec le pipeteur répétitif réglable Distriman® lors de la manipulation des liquides visqueux, denses, volatils ou chauds.
  • Les pointes micro de 125 µl, mini de 1250 µl et maxi de 12,5 ml couvrent la totalité du plage de volume (aliquotes de 1 µl à 1,25 ml)
  • Plus de 100 aliquotes peuvent être distribuées à partir de chaque seringue
  • Sans colorants, aucun risque de contamination par les composants
  • Les pointes stérilisées sont emballées individuellement et certifiées exemptes de RNase, de DNase, d'ADN, d'ARN, d'ATP et d'agents pyrogènes