Imprimer
Pipettes monocanal, mécaniques, volume variable, PIPETMAN® L
Fournisseur: Gilson
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PIPETMAN® L
GILSFA10005PCGEA 0 EUR
GILSFA10005PCG GILSFA10001MCG GILSFA10003MCG GILSFA10003PCG GILSFA10001PCG GILSFA10003PC GILSFA10002PC GILSFA10001PC GILSFA10006PC GILSFA10005PC GILSFA10004PC 613-5803 613-5802 613-5801 613-5800 613-5807 613-5806 613-5805 GILSFA10008C 613-5804 613-6411 GILSFA10006MCG 613-6412 GILSFA10004PCG GILSFA10006MC GILSFA10004MCG GILSFA10006PCG GILSFA10005MC GILSFA10002MCG GILSFA10002PCG 613-5890 613-5809 613-5808 GILSFA10004MC GILSFA10003MC GILSFA10002MC GILSFA10001MC 613-5813 613-5812 GILSFA10008CG 613-5811 GILSFA10007CG GILSFA10007C 613-5892 613-5891 613-5810 GILSFA10005MCG
Pipettes monocanal, mécaniques, volume variable, PIPETMAN® L
Pipettes Pipetteurs
Ces pipettes à déplacement d'air manuelles avec fonctions BPL associent la robustesse de la nouvelle structure de PIPETMAN Classic™ à un mécanisme extrêmement innovant.
  • Caractéristiques ergonomiques: Poids équilibré, repose-doigt incurvé, poignée arrondie
  • Bouton de réglage de l'éjecteur de pointe peut être utilisé aussi bien par les droitiers que les gauchers
  • Disponible avec éjecteur de pointe en acier inoxydable ou en plastique (pour une utilisation avec des liquides corrosifs)*
  • Éjecteur de pointe avec conception nouvelle : l'éjection des pointes demande jusqu'à deux fois moins d'effort qu'avec un PIPETMAN Neo
  • Système de verrouillage du volume pour empêcher toute modification accidentelle du volume
  • Bouton-poussoir à code couleur permettant une association en toute simplicité au système de pointe Gilson PIPETMAN correspondant
  • Code d'identification à 2D pour une meilleure traçabilité ; lisible par les scanners standard
L'éjecteur de pointe, le porte-pointe et l'écrou de raccordement peuvent être stérilisés dans le laboratoire sous les conditions suivantes: chaleur humide/121 °C /20 minutes/1 bar.
Les seuils maximums d'erreurs tolérées ne sont garantis que lorsque ces pipettes sont utilisées avec les pointes recommandées PIPETMAN DIAMOND.
Informations de livraison: Set de démarrage Microvolume avec trois pipettes P2L (0,2 µl - 2 µl), P10L (1 µl - 10 µl) et P100L (10 µl- 100 µl), deux portoirs de 96 pointes DIAMOND DL10 et D200, trois porte-pipettes SINGLE™, un poster « Inspection en deux minutes », un guide de pipetage Gilson et trois éjecteurs en plastique.
Le set de démarrage Pipetman® L contient les trois pipettes P20L (2 µl - 20 µl), P200L (20 µl - 200 µl), P1000L (100 µl -1000 µl), deux portoirs de 96 pointes DIAMOND D200 et D1000, trois porte-pipettes SINGLE™, un poster « Inspection en deux minutes », un guide de pipetage Gilson et trois éjecteurs en plastique.
Le set de démarrage Pipetman® L 4-pipette contient les quatre pipettes P2L (0,2 µl - 2 µl), P20L (2 µl - 20 µl), P200L (20 µl - 200 µl), P1000L (100 µl -1000 µl) avec éjecteur en acier inoxydable, trois portoirs de 96 pointes DIAMOND DL10, D200 et D1000, quatre porte-pipettes SINGLE™, un poster « Inspection en deux minutes » et un guide de pipetage Gilson.