Imprimer
Bains et circulateurs, en acier inoxydable
Fournisseur: HUBER
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2038.0021.99 2057.0001.01 2056.0001.01 2058.0001.01 2059.0001.01 2060.0001.01
461-0557EA 1560 EUR
461-0557 HUBE2057.0001.01 HUBE2056.0001.01 HUBE2058.0001.01 HUBE2059.0001.01 HUBE2060.0001.01
Bains et circulateurs, en acier inoxydable
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Bains avec circulateurs détachables
Les thermostats de bain à circulation en acier inoxydable sont simples à utiliser et sont adaptés à de nombreuses applications telles que le contrôle de la température des échantillons, les analyses, les tests de matériaux ou le contrôle alimentaire. Les unités offrent une excellente stabilité de la température et sont équipées de protection contre la surchauffe et la baisse de niveau, en outre ils sont adaptées à une utilisation avec des liquides inflammables. Une puissante pompe de pression/d'aspiration assure l'homogénéité de la circulation et de la température du bain, ainsi que le contrôle de la température des applications externes à l'aide d'un adaptateur de pompe (accessoire). Il existe une gamme d'accessoires en option, comprenant des inserts, des plateformes réglables variables, des capots, des sondes, ainsi que des tubes, des liquides de contrôle de la température et différents adaptateurs. Rendez-vous sur www.vwr.com pour plus d'informations.
  • Contrôleur Pilot ONE® avec technologie Plug et Play, écran tactile 14,5 cm et navigation aisée dans les menus
  • Contrôle précis de la température
  • Protection contre la surchauffe et la baisse de niveau
  • Pompe de pression/aspiration puissante
  • Programmateur avec fonctions de calendrier et d'horloge, pour un étalonnage à cinq points
  • Connexion d'une sonde PT100, interfaces USB et LAN
Le contrôleur multi-touches Pilot ONE® est doté d'un écran tactile brillant de 14,5 cm avec fonctions graphiques et menu de navigation facile en 11 langues. L'ensemble des paramètres de fonctionnement et des valeurs de température est affiché sur l'écran tactile. Le menu des favoris, le fonctionnement en un clic et le glossaire intégral en simplifient l'utilisation. Les ports USB et Ethernet intégrés permettent la connexion à un PC ou un réseau, par exemple pour une commande à distance ou la transmission de données.
Contrôleur MPC : contrôle par microprocesseur moderne et facile à utiliser avec un grand affichage de la température limité aux fonctions essentielles. Le contrôleur MPC est doté d'une alarme de surchauffe et d'une protection contre la baisse du niveau de liquide. Tous les modèles MPC comportent une pompe d'aspiration puissante pour des performances optimales.
Grand affichage de la température
Voyant LED pour la pompe, le refroidissement et le chauffage
Fonctionnement simple avec seulement trois touches
Maximum pump capacities:
Pilot ONE® (CC-E): 27 L/min, 700 mbar (pressure), 25 L/min, 400 mbar (suction)
MPC: 20 L/min, 200 mbar (pressure), 17 L/min, 180 mbar (suction)
Note: The working temperature range of all models can be lowered with an optional cooling coil, connected to tap water or a chiller.
Certifications: Conformité à la norme DIN 12876, classe de sécurité III, FL.
Attention: Remarque: La plage de température de fonctionnement de tous les modèles peut s'abaisser à l'aide d'un serpentin de refroidissement en option, relié à un robinet d'eau ou à un refroidisseur.