Imprimer
Cryothermostats à circulation, acier inoxydable, Ministats
Fournisseur: HUBER
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2015.0007.01 2016.0006.01 2016.0014.04 2014.0006.01 2014.0011.01 2015.0005.01 2016.0005.01
461-0739EA 8170 EUR
461-0739 461-0740 HUBE2016.0014.04 461-1003 461-0803 461-0744 461-0745
Cryothermostats à circulation, acier inoxydable, Ministats
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Cryothermostats à circulation
Les dimensions compactes des appareils Ministats® permettent de les placer dans des espaces restreints, par exemple dans une hotte d’aspiration de laboratoire ou à l’intérieur d’une installation technique. En dépit de leur taille minimale, les systèmes sont dotés de fonctions très variées et offrent des niveaux de performance adaptés au contrôle de la température des photomètres, réfractomètres, viscosimètres, appareils de distillation, récipients de réaction et mini-installations. Ils sont principalement utilisés pour les applications externes, cependant l’ouverture du bain permet aux objets d’être thermorégulés directement dans le bain thermostatique. Une pompe de pression/aspiration puissante avec une vitesse
de rotation contrôlée en continu garantit une circulation optimale. La pression maximale peut également être régulée par un capteur de pression en option, afin de protéger une verrerie externe fragile. Les thermostats Ministats® standard sont équipés du contrôleur de niveau « professionnel » Pilot ONE®, d’un écran TFT couleur et d’un menu opérateur pratique. Les connexions analogiques NAMUR sont disponibles via le module en option Com.G@te permettant l’intégration des Ministats® dans les installations et les systèmes de contrôle de processus. Le contrôleur multi-touches Pilot ONE® est équipé d’un écran tactile convivial de 14,5 cm avec fonctions graphiques et d’un menu de navigation facile en 11 langues. Tous les paramètres de fonctionnement importants et les valeurs de température sont clairement affichés sur l’écran tactile. Le menu des favoris, le fonctionnement en un clic et le glossaire intégral en simplifient l’utilisation. Les ports USB et Ethernet intégrés permettent la connexion à un PC ou un réseau, par exemple pour une commande à distance ou la transmission de données.
  • Contrôleur Pilot ONE® avec technologie Plug et Play, écran tactile 14,5 cm et navigation aisée dans les menus
  • Contrôle précis de la température
  • Protection contre la surchauffe et la baisse de niveau
  • Pompe de pression/aspiration puissante
  • Programmateur avec calendrier et fonctions d'horloge, avec étalonnage à 5 points
  • Connexion pour sonde PT100, interfaces USB et LAN
'W' indique un modèle à refroidissement par eau.
Débit max./pression max. :
27 l/min, 700 mbar, (pression) 20 l/min, 400 mbar (aspiration)
Certifications: Conforme à la norme DIN 12876, classe de sécurité III, FL.
Attention: * Capacité de refroidissement à +20 ; 0 ; −20 et −30 °C
** Avec insert de déplacement