Imprimer
Mag-Bind® Plant DNA plus kit
Marques : OMEGA BIO-TEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M1128-00 M1128-01
M1128-00EA 178 EUR
M1128-00 M1128-01
Mag-Bind® Plant DNA plus kit
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit Mag-Bind® Plant DNA 96 Plus permet l'isolation rapide et fiable d'ADN génomique de haute qualité à partir d'un grand nombre d'espèces de plantes et de tissus difficiles à lyser et à forte teneur en polysaccharides. Le système utilise un tampon de lyse à base de CTAB sans avoir besoin de chloroforme ou d'autres étapes de solvant organique. Ces systèmes de tampons de lavage exclusifs permettent d'éliminer les polysaccharides, composés phénoliques et inhibiteurs d'enzyme de lysats de tissu de plante. Ce kit est conçu pour la préparation grande capacité, manuelle ou entièrement automatisée, d'ADN génomique, chloroplastique et mitochondrial. Du fait que des plaques partielles peuvent être utilisées et qu'une mise à niveau vers un format 24 puits avec le kit de support magnétique Mag-Bind® Plant DNA est possible, ce système est par conséquent plus souple que les systèmes basés sur une plaque silice. Le protocole rationalisé peut être facilement adapté sur la plupart des plateformes robotisées de manipulation de liquides. L'ADN purifié convient pour les applications PCR, digestion par des enzymes de restriction, hybridation, ainsi que pour des applications plus exigeantes telles que l'amplification aléatoire d'ADN polymorphe.
  • Procédure simple, rapide et fiable
  • Productions reproductibles d'ADN pur, prêt à l'emploi
  • Adaptable à la plupart des plateformes robotisées de manipulation de liquides