Imprimer
Kit Mag-Bind® PX Blood DNA 96
Marques : OMEGA BIO-TEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M7763-00 M7763-01
M7763-00EA 834 EUR
M7763-00 M7763-01
Kit Mag-Bind® PX Blood DNA 96
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit Mag-Bind® PX Blood RNA permet l'isolation de l'ARN total à partir de 2,5 ml de sang total qui a été stocké dans des tubes PAXgene® ARN. Les échantillons de sang stabilisé sont tout d'abord centrifugés et les pastilles d'acide nucléique sont lavées et recueillies. Après lavage, le culot d'acide nucléique est dissous dans un tampon de remise en suspension spécialement formulé. À ce stade, les échantillons peuvent être transférés dans des plaques à 96 puits pour traitement dans des manipulateurs de liquides robotiques et des processeurs magnétiques. Un ARN intact de haute qualité peut être isolé en moins de 90 minutes.