Imprimer
Coussins absorbants, NovaSpill™
Fournisseur: MICRONOVA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
NS6-28 NS6-28IR
121-0134EA 49.9 EUR
121-0134 121-0135
Coussins absorbants, NovaSpill™
Matériaux absorbants
Chaussettes/coussins absorbants (711 mm) en bandes de polyester contenues dans une manchette en polyester.
  • Faible peluchage avec une bonne résistance aux produits chimiques
  • Faciles à positionner pour le confinement contre les éclaboussures
  • Peuvent être autoclavés si nécessaire
Conçus pour applications en salles blanches.