Imprimer
Réfractomètres numériques pour le contrôle du taux de sucre, série Palette
Fournisseur: Atago
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3462 3452 3405 3442
635-0152EA 1230 EUR
635-0152 635-0151 635-0149 635-0150
Réfractomètres numériques pour le contrôle du taux de sucre, série Palette
Réfractomètres Réfractomètres portables
Modern, attractive refractometers for sugar applications.
  • Different colours to identify the models
  • Simple two-button operation
  • Calibration with water
Fonctionnement simple à l'aide de deux boutons
L'ELI (interférence avec la lumière extérieure) permet à l'utilisateur de procéder à des relevés précis à la lumière du jour ou à proximité d'une fenêtre.
Informations de livraison: PR-301α qui est fourni avec une solution étalon (7 ml) et des feuilles rondes