E.Z.N.A.® Plant RNA kit
Marques : OMEGA BIO-TEKTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Le kit E.Z.N.A.® Plant RNA offre une méthode pratique et rapide pour l'isolation de l'ARN total à partir d'un grand nombre d'échantillons végétaux. Ce kit fournit une colonne d'homogénéisation pour la filtration et l'homogénéisation des lysats cellulaires végétaux visqueux par centrifugation en association avec la colonne de centrifugation d'ARN HiBind® pour la purification d'ARN. Tous les contaminants, y compris les polysaccharides et les composés phénoliques, sont efficacement supprimés. L'ARN purifié peut être utilisé pour la plupart des applications en aval telles que la RT-PCR, l'analyse par transfert d'ARN, la technique du DD, et la sélection d'ARN poly(A)+.
- ARN de grande qualité en 30 minutes
- Aucune extraction organique
- ARN purifié idéal pour la plupart des applications