Imprimer
Kit E.Z.N.A.® Total RNA II
Marques : OMEGA BIO-TEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
R6934-01 R6934-00 R6934-02
R6934-01EA 266 EUR
R6934-01 R6934-00 R6934-02
Kit E.Z.N.A.® Total RNA II
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit E.Z.N.A.® Total RNA II est conçu pour l'isolation cellulaire total d'ARN à partir de tissus riches en fibres et en graisses comme les muscles squelettiques, le cœur, le cerveau et les tissus adipeux. Par rapport à d'autres procédures à colonne de silice standard, le kit E.Z.N.A.® Total RNA II offre un meilleur rendement et un ARN de meilleure qualité à partir de tous types de tissus. Ce kit associe la technologie de purification de l'ARN par lyse à base de phénol/guanidine à la technologie sur membrane de silice afin de fournir une méthode simple et rapide d'isolation de l'ARN total à partir de tous les échantillons de tissus. L'ARN purifié à l'aide de la méthode E.Z.N.A.® Total RNA est prêt à l'emploi pour des applications telles que la RT-PCR, le transfert d'ARN, la purification d'ARN poly A+ (ARN messager), la protection de nucléases et la traduction in vitro.
  • ARN de grande qualité en 40 minutes
  • Les tampons optimisés garantissent des résultats reproductibles
  • Adaptés à tous les types d'échantillons biologiques
  • ARN purifié adapté à la plupart des applications en aval