Imprimer
E.Z.N.A.® Endo-Free plasmid mini kit II
Marques : OMEGA BIO-TEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
D6950-01 D6950-02 D6950-00
D6950-01EA 226 EUR
D6950-01 D6950-02 D6950-00
E.Z.N.A.® Endo-Free plasmid mini kit II
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Les plasmides isolés à l'aide de procédures de purification traditionnelles contiennent normalement des niveaux élevés d'endotoxines (également appelées lipopolysaccharides ou LPS) pouvant interférer considérablement avec les expériences de transfection réalisées en aval. Le mini-kit plasmide E.Z.N.A.® Endo-Free II intègre une étape efficace de suppression des endotoxines dans la procédure de purification plasmidique afin de produire des plasmides de transfection de haute qualité. (<0,1 EU/µg) pour une transfection efficace. Les cellules bactériennes sont lysées à l'aide de la méthode de lyse alcaline-SDS. Le lysat cellulaire clair est ensuite traité avec le réactif ETR pour supprimer efficacement les endotoxines. Après ajustement des conditions de liaison, le lysat cellulaire est appliqué dans la colonne d'ADN HiBind® et l'ADN purifié est élué de la membrane de la colonne.
  • Endotoxines efficacement réduites (<0,1 EU/µg)
  • Aucune résine, boue, ni précipitation d'alcool
  • Protocoles rapides, simples et pratiques