Imprimer
Kit Mag-Bind® Endo-Free Plasmid 96
Marques : OMEGA BIO-TEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M1258-01 M1258-00
M1258-01EA 412 EUR
M1258-01 M1258-00
Kit Mag-Bind® Endo-Free Plasmid 96
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit Mag-Bind® Endo-Free Plasmid 96 associe la puissance de la technologie Mag-Bind® à la technologie ETR novatrice afin de vous offrir un ADN plasmidique exempt d'endotoxines de haute qualité en un format à haut rendement. En ajoutant une étape d'élimination rapide des endotoxines, le kit Mag-Bind® Endo-Free Plasmid 96 constitue une solution flexible et rapide pour l'isolation plasmidique exempte d'endotoxines sur une petite échelle économique. Ce système polyvalent peut être facilement automatisé, ce qui le rend idéal pour le criblage à haut rendement de la transfection, ainsi que pour d'autres techniques de biologie moléculaire courantes, dont la digestion par des enzymes de restriction.
  • Endotoxines efficacement réduites (<0,1 EU/µg)
  • Une procédure rapide et à haut rendement
  • Ce protocole simple peut être automatisé sans compromettre la qualité de l'ADN
  • Les particules paramagnétiques permettent l'isolation rapide de l'ADN plasmidique