Imprimer
Potassium dichromate solution standardisée 0.025 N en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dichromate de potassium
35589.AP 35589.K2
35589.APEA 33.5 EUR
35589.AP 35589.K2
Potassium dichromate solution standardisée 0.025 N en solution aqueuse
Potassium dichromate
CAS No.: 7778-50-9 Molecular Formula: Cr2K2O7 Formula Weight: 294.18 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00011367
Formule: K₂Cr₂O₇
Poids moléculaire: 294.18 g/mol
Point d'ébullition: 500
Point de fusion: 398
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011367
Numéro CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,07790