Imprimer
Matrix oil, hydrocarbon oil, 20 cSt
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
44012.X2 44012.XC
44012.X2EA 58.4 EUR
44012.X2 44012.XC
Matrix oil, hydrocarbon oil, 20 cSt
Matrix oil, hydrocarbon oil
Physical Form: Liquid
Odor: Petroleum-like
Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00147539
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00147539
Numéro CAS: 64742-65-0
EINECS: 265-169-7