Imprimer
Zinc oxyde ≥99.0%, en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
4358-05EA 345.16 EUR
4358-05 4358-01 4358-R
Zinc oxyde ≥99.0%, en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Zinc oxyde
Formule: ZnO
Point de fusion: 1975 °C
Densité: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011300
Numéro CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Indice Merck: 13,10200
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.01%
ACS - Assay (ZnO) ≥99.0 %
ACS - Insoluble in Dilute H₂SO₄ ≤0.01 %
ACS - Alkalinity Passes Test
ACS - Nitrate (NO₃) ≤0.003 %
ACS - Sulfur Compounds (as SO₄) ≤0.005 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Lead (Pb) ≤0.005 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.005 %
ACS - Potassium (K) ≤0.01 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.05 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤5.0 ppm