Sodium dihydrogénophosphate monohydraté 98.0-102.0%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
NaH₂PO₄·H₂O Point de fusion: 100 °C Densité: 2,04 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149208 Numéro CAS: 10049-21-5 EINECS: 231-449-2 REACH: 01-2119489796-13 Indice Merck: 13,08734 |
|
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | 98.0 - 102.0% |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | 4.1 - 4.5 |
Assay (NaH₂PO₄·H₂O) | 98.0 - 102.0 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 4.1 - 4.5 |
Insoluble Matter | ≤0.01 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤0.003 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Potassium (K) | ≤0.01 % |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |