Imprimer
Sodium nitrate 99,0, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
3770-01EA 162.54 EUR
3770-01 3770-07 3770-09
Sodium nitrate 99,0, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sodium nitrate
Formule: NaNO₃
Poids moléculaire: 84.99 g/mol
Point d'ébullition: 380
Point de fusion: 308
Densité: 2.26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011119
Numéro CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488221-41
Indice Merck: 13,08720
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 5.5 - 8.3
ACS - Assay (NaNO₃) ≥99.0 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 5.5 - 8.3
Insoluble Matter ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Iodate (IO₃) ≤5 ppm
ACS- Nitrite (NO₂) ≤0.001 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
ACS - Iron (Fe) ≤3 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs